Key Documents
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Sinônimo(s):
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
223.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
Número do índice EC:
233-108-3
Nível de qualidade
forma
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
500 g/L
densidade
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
densidade volumétrica
600‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1