Materiais
colorless
natural tube
polyethylene
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19962-0000
Comprimento
8 in.
connector diam.
6.4 - 9.5 mm
tubo D.I. × D.E.
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
diâmetro do tubo
16 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)