grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
flakes
powder, chunks or granules
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
>10% Mg (EDTA titration)
Impurezas
≤0.005 meq/g Titr. free acid
≤0.025 meq/g Titr. base
perda
≤8% loss on drying
adequação
passes test for moisture absorption
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Preparation of α-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
- α-Aminophosphonates via three-component reaction between an amine, an aldehyde or a ketone and a di-/trialkyl phosphite.
- Imines and phenylhydrazones by the condensation of carbonyl compounds with amines and phenylhydrazine.
- Knoevenagel adducts via Knoevenagel condensation between β-diketones and aliphatic or aromatic aldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?