63102
Magnesium perchlorate
puriss., free-flowing powder, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
forma
free flowing powder
qualidade
free-flowing powder
Impurezas
≤8% water
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of a-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1