Documentos Principais
1.00543
Supelco
SICAPENT® com indicador
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
Sinônimo(s):
Agente de secagem de pentóxido de fósforo, granulado
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.11
Nível de qualidade
Formulário
solid
tamanho de partícula
0.1-1.6 mm
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
SICAPENT® com indicador é um agente de secagem de pentóxido de fósforo para dessecadores. Ele também é usado para secar líquidos e encher tubos de secagem, especialmente para gases de fluxo rápido em tubos de secagem.
Características e benefícios
A principal vantagem de usar agentes de secagem granulados é a facilidade de uso. Mesmo após a captação significativa de água (aprox. 100% do seu próprio peso), a substância permanece em forma de partícula. Assim, após a secagem, o agente pode ser facilmente removido do recipiente. Os agentes de secagem SICAPENT® secam bem devido à sua grande área de superfície; é cerca de 20% mais rápido do que o pentóxido de fósforo padrão.
Ligação
Substitui: SX0137-1
Nota de análise
Capacidade de absorção de água: ≥ 50%
mudança de cor para azul: em conformidade
Informações legais
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1