298220
Phosphorus pentoxide
powder, ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
Impurezas
P2O3, passes test (lim. ~0.02%)
≤0.02% insolubles
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pf
340 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
chave InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used as one of the reaction components in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7) and transition-metal phosphides (Ni2P, Co2P and MoP). P2O5 supported on alumina can be used for the solvent-free and microwave-assisted preparation of 1, 5-benzodiazepine analogs. P2O5/KX (X = Br, I) reagent system may be used for the transformation of alcohols into the corresponding alkyl iodides and bromides.
- High molecular weight poly(benzoxazole)s via direct polycondensation of aromatic dicarboxylic acids containing phenyl ether structure with 3,3′-dihydroxybenzidine dihydrochloride.
- Aromatic poly(phenylene ether ether ketone)s via direct self-polycondensation of 4-(4′-phenoxyphenoxy)benzoic acids.P8}
- 1,3-1H-dibenzimidazole-benzene by the reaction of isophthalic acid with 1,2-diaminobenzene.
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?