431419
Phosphorus pentoxide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pf
340 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
chave InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Hydroxyapatite (HA) sub-micron fibers.
- Fluorescent carbon nanoparticles (FCNPs).
- Bistetramethylammonium (TMA) hydrogencyclotriphosphate and rubidium cyclotetraphosphate using dimethyl sulfoxide as a solvent at low temperature condition.
- Ethylene glycol methacrylate phosphate (EGMP), a UV-reactive phosphonic acid.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?