365483
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
97%
Sinônimo(s):
Burgess reagent, Methyl N-(triethylammoniosulfonyl)carbamate
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
InChI
1S/C8H18N2O4S/c1-5-10(6-2,7-3)15(12,13)9-8(11)14-4/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
365483-1G | 4061826671672 |
365483-250MG |