densidade de vapor
0.02 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Ensaio
≥97.0%
temperatura de autoignição
500 °F
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
resistividade
10 μΩ-cm, 20°C
pf
416 °C (subl.) (lit.)
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤2000 mg/kg
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[P]
InChI
1S/P
chave InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Photocatalyst for the formation of H2 from water.
- Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
- Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
- Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?