Documentos Principais
574023
Sigma-Aldrich
Cesium perchlorate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Fórmula linear:
CsClO4
Número CAS:
Peso molecular:
232.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Investigations of ionic conductivity in orientationally disordered phases
Used for:
  • Long-duration optical transmission of information with infofuses
  • Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
  • Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
  • Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
574023-10G4061833432365
574023-50G