Documentos Principais
241733
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate
97%
Sinônimo(s):
Barium diperchlorate, Perchloric acid barium salt
About This Item
Fórmula linear:
Ba(ClO4)2
Número CAS:
Peso molecular:
336.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
505 °C (lit.)
densidade
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
chave InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Effective desiccant
Investigations of:
  • Effects on cationic Gemini surfactant monolayers
Catalyst for:
  • Barium cation-templated synthesis and cation induced molecular pirouetting
  • Olefin dioxygenation
Used for:
  • Cation-induced molecular motion of spring-like [2]catenanes
  • Complexation of tweezer molecule with barium ion
  • Preparation of Schiff base macrocyclic barium complexes and studies of antibacterial activity
Reactant for oxidation of bis(amine)
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =