Documentos Principais
244554
Sigma-Aldrich
Barium chlorate monohydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
Ba(ClO3)2·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
322.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
414 °C (lit.)
densidade
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Hydration may vary slightly
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)