1.01738
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Barium perchlorate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥97.0% (complexometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates)
≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
505 °C
solubilidade
1985 g/L
densidade
2.74 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1300 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
chave InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup