Documentos Principais
1.01203
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
Sinônimo(s):
Cloreto de potássio
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Beilstein:
1711999
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Solução de cloreto de potássio (nominal, de 1,41 mS/cm), nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur®
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO (17025, 17034)
linha de produto
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Esse material de referência certificado (CRM) é diretamente rastreável ao material de referência primário correspondente fornecido pelo Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) da Alemanha. A condutividade eletrolítica desse padrão é determinada usando um medidor de condutividade de um laboratório de calibração credenciado da Merck.
Consulte os certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
Destinado ao uso em solução aquosa para medir a constante da célula de condutividade ou como uma amostra de controle.
Nota de análise
Condutividade elétrica (25 °C): 1,399-1,419 mS/cm
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany