Documentos Principais
1.01586
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0.001 mol/l) Certipur®
Sinônimo(s):
Potassium chloride solution
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Beilstein:
1711999
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Cloreto de potássio, nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c = 0.001 mol/l) Certipur®
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
densidade
0.998 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
This reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Aplicação
Conductivity calibration standard to measure electrolytic conductivity in aqueous solution.
Nota de análise
Electrical conductivity (25 °C): 0.143 - 0.151 mS/cm
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany