Documentos Principais
1.09438
Supelco
Solução tampão
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão com pH 10,00 (20 °C) (ácido bórico/cloreto de potássio/hidróxido de sódio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
p.e.
110 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão de ácido bórico/cloreto de potássio/hidróxido de sódio é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade em água de alta pureza. Ele é produzido, calibrado e certificado em um laboratório registrado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. Seu valor de pH de 10,00 a 20°C é analisado usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em relação a padrões de referência primários certificados, conforme a norma DIN 19266.
Visite os certificados ISO e as autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
Aplicação
A solução tampão é usada em vários procedimentos analíticos para calibrar, qualificar e monitorar os instrumentos de medição de pH.
Características e benefícios
  • Solução pronta para uso disponível em frascos vedados e em embalagens inovadoras Titripac® para um impacto ambiental positivo devido à redução na geração de resíduos
  • Produto de longa duração com validade de 3 anos
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
  • Submetida a estudos abrangentes de estabilidade conforme a ISO guia 35
  • Medida e qualificada em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Solução tampão (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09407
Solução tampão
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09462
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09476
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Solução tampão
Buffer solution (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99057
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 11.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09880
Buffer concentrate
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09445
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09890
Buffer concentrate