Documentos Principais
1.09461
Supelco
Solução tampão
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão pH 9,00 (20 °C) (ácido bórico/cloreto de potássio/hidróxido de sódio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.0 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão certificada de ácido bórico/cloreto de potássio/hidróxido de sódio é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade em conformidade com DIN EN ISO/IEC 17025. Seu valor de pH de 9,00 a 20°C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos. A aferição é realizada em conformidade com DIN 19268, usando soluções-tampão padrão em conformidade com DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur e USP. Seu valor de pH depende muito da temperatura e, portanto, é necessário manter uma temperatura constante durante o uso.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
A solução-tampão é usada como um padrão de calibração para instrumentos ou eletrodos de aferição de pH e como um controle para a aferição do pH de soluções.
Características e benefícios
  • Medida e qualificada em laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a padrões de referência secundários do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
  • Solução pronta para uso
  • Disponível em frascos de plástico vedados e em embalagens sustentáveis Titripac® para geração de resíduos reduzida
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
  • O rótulo de produto segue a ISO guia 31 e contém informações sobre o número do pedido, descrição do produto, número do lote, dados de segurança e data de validade
  • O material das embalagens é submetido a estudos de estabilidade abrangentes conforme a ISO guia 35
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09409
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09437
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09436
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99038
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09446
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Solução tampão