Documentos Principais
1.09407
Supelco
Solução tampão
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão pH 7,00 (25 °C) (di-hidrogenofosfato de potássio/hidrogenofosfato dissódico)
About This Item
Código UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
p.e.
109 °C/1013 hPa
pf
-5 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O tampão fosfato é preparado por gravimetria, usando sais de alta qualidade em água de alta pureza. O pH 7,00 desse di-hidrogenofosfato de potássio/hidrogenofosfato dissódico é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em comparação com padrões de referência primários certificados conforme DIN 19266.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de acreditação.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
Aplicação
É usado em procedimentos analíticos para a calibração, qualificação e monitoramento de instrumentos de aferição de pH e como um controle para testar outras soluções-tampão.
Características e benefícios
  • Medido e qualificado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
  • Solução pronta para uso disponível em frascos vedados e em embalagens inovadoras Titripac® para um impacto ambiental positivo devido à redução na geração de resíduos
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado para auditorias efetivas
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Buffer solution di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.88 (20 °C), Certipur®
Supelco
1.07294
Buffer solution
Solução tampão (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09477
Solução tampão
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99003
Buffer solution
Buffer solution (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99057
Buffer solution
Buffer solution (di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
Supelco
1.01645
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Solução tampão
Solução tampão (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09461
Solução tampão
Solução tampão (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09438
Solução tampão