Documentos Principais
1.09406
Supelco
Solução tampão
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão pH 4,01 (hidrogenoftalato de potássio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
4.01 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução-tampão de hidrogenoftalato de potássio é uma solução preparada por gravimetria com hidrogenoftalato de potássio e água de alta pureza. É analisado usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em relação a padrões de referência primários certificados, conforme a norma DIN 19266.
Visite os certificados ISO e as autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
Aplicação
O produto é usado em procedimentos analíticos para a calibração, qualificação e monitoramento de instrumentos de aferição de pH e como um controle para testar outras soluções-tampão.
Características e benefícios
  • Medida e qualificada em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
  • Solução pronta para uso disponível em frascos vedados e em embalagens inovadoras Titripac® para um impacto ambiental positivo devido à redução na geração de resíduos
  • Produto de longa duração com validade de 3 anos
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado para auditorias efetivas
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25 °C), Certipur®
Supelco
1.99054
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Solução tampão
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09408
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Solução tampão
Supelco
Supelco
1.99068
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99064
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99050
Buffer solution
Supelco
Supelco
1.99091
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99004
Buffer solution