1.02111
Calcium hydroxide
for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions
Sinônimo(s):
Calcium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
complies with DIN 19266
potência
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
550 °C (decomposition)
solubilidade
1.7 g/L
densidade
2.24 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Calcium hydroxide (calcium dihydroxide or Ca(OH)2) is a reference buffer solution used to calibrate pH electrodes and pH instruments.
Nota de análise
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1