1.00886
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethylparaben sodium salt
About This Item
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
p.e.
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
pf
>115 °C (free ester)
temperatura de transição
flash point 121 °C
solubilidade
1000 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
121 °C