Documentos Principais
1.09435
Supelco
Solução tampão
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão com pH 4,00 (20 °C) (ácido cítrico/hidróxido de sódio/cloreto de hidrogênio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão (ácido cítrico/hidróxido de sódio/cloreto de hidrogênio) é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade em água de alta pureza. O controle de qualidade e a qualificação são realizados em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025. Seu valor de pH de 4,00 a 20°C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em comparação com padrões de referência primários certificados conforme DIN 19266, IUPAC, NIST e Ph. Eur.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento..
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
O produto é usado em procedimentos analíticos para calibração, qualificação e monitoramento de instrumentos de aferição de pH e como um controle para testar outras soluções-tampão.
Características e benefícios
  • Medidos e qualificados em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
  • Solução pronta para uso disponível em frascos vedados e em embalagens inovadoras Titripac® para um impacto ambiental positivo devido à redução na geração de resíduos
  • Produto de longa duração com validade de 3 anos
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09445
Buffer solution
Solução tampão (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Solução tampão
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99050
Buffer solution
Buffer solution (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09432
Buffer solution
Solução tampão (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09477
Solução tampão
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99004
Buffer solution
Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09400
Buffer Solution