Documentos Principais
1.09433
Supelco
Solução tampão
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão com pH 2,00 (20 °C) (ácido cítrico/hidróxido de sódio/cloreto de hidrogênio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão (ácido cítrico/hidróxido de sódio/cloreto de hidrogênio) é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade com qualidade controlada, e qualificada em um laboratório de calibração com certificação ISO/IEC 17025. Seu valor de pH de 2,00 a 20°C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em comparação com padrões de referência primários certificados conforme DIN 19266, IUPAC, NIST, USP e Ph. Eur.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
É utilizada em procedimentos analíticos envolvendo a calibração, qualificação e monitoramento de instrumentos de aferição de pH e como controle para testar outras soluções-tampão.
Características e benefícios
  • Medida e qualificada em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
  • Solução pronta para uso disponível em frascos vedados e em embalagens inovadoras Titripac® para um impacto ambiental positivo devido à redução na geração de resíduos
  • Produto de longa duração com validade de 3 anos
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09409
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09436
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09437
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99003
Buffer solution
Solução tampão (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Solução tampão
Solução tampão (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09407
Solução tampão