Documentos Principais
1.09477
Supelco
Solução tampão
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão colorida:verde (di-hidrogenofosfato de sódio/di-hidrogenofosfato de potássio)
About This Item
Código UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão de hidrogenofosfato dissódico/di-hidrogenofosfato de potássio de cor verde é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade em um laboratório de calibração registrado. Seu valor de pH de 7,00 a 20°C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos. A aferição é realizada em conformidade com DIN 19268, usando soluções-tampão padrão em conformidade com DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur e USP. Seu valor de pH depende muito da temperatura e, portanto, é necessário manter uma temperatura constante durante o uso.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
A solução tampão deve ser usada como um padrão de calibração para instrumentos ou eletrodos de aferição de pH e como um controle para a aferição do pH de soluções.
Características e benefícios
  • Medida e qualificada em laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Diretamente atribuível a padrão de referência secundário do NIST e padrão de referência primário certificado do PTB
  • Solução pronta para uso
  • Disponível em um frasco de plástico vedado, para evitar contaminação
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
  • O rótulo de produto segue a ISO guia 31 e contém informações sobre o número do pedido, descrição do produto, número do lote, dados de segurança e data de validade
  • O material das embalagens é submetido a estudos de estabilidade abrangentes conforme a ISO guia 35
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Solução tampão
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09433
Solução tampão
Solução tampão (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Solução tampão
Buffer solution traceable to NIST SRM, traceable to PTB, pH 9.2 (25 °C in H2O), Certipur®
Supelco
1.99091
Buffer solution
Solução tampão (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09461
Solução tampão
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09437
Buffer solution
Buffer solution di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.86 (25 °C), Certipur®
Supelco
1.99068
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09409
Buffer solution
Buffer concentrate (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 10.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09890
Buffer concentrate
Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur®
Supelco
1.07827
Buffer solution