B5020
Buffer, reference standard
pH 4.00±0.01 (25 °C)
Sinônimo(s):
pH calibration solution at 25 °C pH 4.00±0.01
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
cor
color-coded red
pH
4.00±0.01 (25 °C)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Características e benefícios
- Traceable to NIST standard reference materials
- A ready-to-use solution available in various packaging to provide ease-of-use
Embalagem
Nota de análise
padrão
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocolos
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)