B4770
Buffer, reference standard
pH 7.00±0.01 (25 °C)
Sinônimo(s):
pH calibration solution at 25 °C pH 7.00±0.01
Embalagem
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Nota de análise
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)