1.09432
Buffer solution
(glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Buffer solution pH 1.00 (20°C) (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
1.0 (25 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Características e benefícios
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
- Ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
- Long-lasting with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials