1.01553
Cloreto de potássio
nominal 1.41 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.01 mol/l) Certipur®
Sinônimo(s):
Potassium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
recomendado