Documentos Principais
1.05107
Supelco
Dissulfato de potássio (pirossulfato de potássio)
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Dissulfato de potássio (pirossulfato de potássio)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-216-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
325 °C
densidade volumétrica
830 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Nota de análise
Teor (acidimétrico, como K₂S₂O₇): 97,5%-100,0%
Acidez (como H₂SO₄): 37,5%-38,6%
Insolúvel e por matéria precipitada de hidróxido de amônio: ≤ 0,01%
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Al (alumínio): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Água (H₂O): ≤ 2,5%
Em conformidade com as normas da ACS.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3