307750
Potassium disulfate
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Potassium pyrosulfate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
densidade
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- As a salt catalyst for the conversion of hemicellulose into reducing sugars such as xylose and galactose by mechanocatalysis .
- In the preparation of diacylbenzenes via Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with oxocarboxylic acids.
- As an oxidant for the preparation of monosubstituted triazoles from aryl azides and propargyl alcohol using Ag2O as a catalyst.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?