259225
1,5-Diphenylcarbazide
ACS reagent
Sinônimo(s):
DPC, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
solubilidade
aqueous acetone: passes test
densidade
1,31 g/cm3
adequação
passes test for sensitivity to chromate
grupo funcional
amine
hydrazide
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
chave InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a reagent for the quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Fabrication of gold nanoparticles that can be employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?