114588
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
97%
Sinônimo(s):
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine
Ensaio
97%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pf
285-288 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
acetone: moderately soluble
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
λmax
451 nm
grupo funcional
amine
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
chave InChI
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?