Key Documents
39090
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
for TLC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2OS2
Número CAS:
Peso molecular:
264.37
Beilstein:
189065
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for TLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (S)
≥98.0%
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pf
285-288 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
chave InChI
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Aplicação
for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen
Outras notas
Reagent for the determination of silver, palladium and mercury ; Determination of gold; Used in the photometric determination of autoradiograms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Reinhard Dallinger et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 289(4), R1185-R1195 (2005-05-21)
Like all other animal species, terrestrial pulmonate snails require Cu as an essential trace element. On the other hand, elevated amounts of Cu can exert toxic effects on snails. The homeostatic regulation of Cu must therefore be a pivotal goal
L.E. Lichtenstein
Analytical Chemistry, 47, 465-465 (1975)
G. Jangg
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 183, 255-255 (1961)
5 (4-dimethylaminobenzylidene) rhodanine as a reagent for the spectrophotometric determination of copper and manganese.
Ojeka, E. O., and J. F. Iyun
Global Journal of Pure and Applied Sciences, 10.4, 577-583 (2004)
G.H. Ayres et al.
Analytica Chimica Acta, 24, 241-241 (1961)