Documentos Principais
34552
Supelco
Triafamone
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2′-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-1,1,6′-trifluoro-N-methylmethanesulfonanilide, N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13F3N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
406.34
Beilstein:
12235467
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)