Documentos Principais
32484
Supelco
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
301.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
chave InChI
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
Descrição geral
Spirotetramat-enol [cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-2-one] is the major metabolite of spirotetramat in plants.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Residue dynamics of spirotetramat and imidacloprid in/on mango and soil.
Mohapatra, Soudamini, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (4), 862-867 (2012)