32486
Spirotetramat Metabolite BYI08330-mono-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
chave InChI
HPQGJNTUXNUIDL-RMVSHPHESA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)