D7766
1,5-Diphenylcarbazide
reagent grade
Sinônimo(s):
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
pf
170-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydrazide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
chave InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Alteration of gold nanoparticles (AuNPs), employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?