Documentos Principais
199176
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetone
≥97%
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2044332
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
145 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone and its related compounds with microorganisms.
Applied Microbiology and Biotechnology, 33(6), 637-640 (1990)
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).