221279
Manganese(II) chloride tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Manganous chloride tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
forma
crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
pf
58 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash