Documentos Principais
13220
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride monohydrate
≥97.0%
Sinônimo(s):
Manganese dichloride monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
MnCl2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
143.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.01% heavy metals (as Pb)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤200 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; in combination with RLi or RMgX catalyzes reduction of vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- andstereo-selectively.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cahiez, G.; Alami, M.
Tetrahedron Letters, 30, 3541-3541 (1989)
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)