63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (KT)
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
58 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?