Z0635
Sulfato de zinco
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Zinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
>99.0%
solubilidade
H2O: 965 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?