83265
Sulfato de zinco hepta-hidratado
BioUltra, for molecular biology, 2.0 M in H2O
Sinônimo(s):
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Formulário
solution
concentração
2.0 M in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0±0.5
densidade
1.31 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
adequação
passes test for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?