204986
Sulfato de zinco
≥99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Zinc(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Agency
suitable for SM 5210
Ensaio
≥99.95% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or chunks
Impurezas
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: 965 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As an electrolyte for rechargeable hybrid aqueous batteries.
- As a precursor to synthesize ZnO nanoparticles.
- As a cathodic corrosion inhibitor in batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.