Documentos Principais
96495
Sigma-Aldrich
Zinc sulfate monohydrate
purum p.a., ≥99.0% (KT)
About This Item
Fórmula linear:
ZnSO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
179.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0% (KT)
Formulário:
powder
solubilidade:
water: soluble(lit.)
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
powder
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Zinc sulfate monohydrate may be used in the following studies:
  • Preparation of rayon, sprays (used in agriculture) and dyes.
  • As a precipitation reagent during the preparation of sample solution for ultra high pressure liquid chromatographic (UHPLC) analysis.
  • Preparation of ZnO nanocrystals, via sol-gel incineration technique.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
High yield synthesis and characterization of aqueous stable zinc oxide nanocrystals using various precursors.
Swati G, et al.
J. Alloy Compounds, 571, 1-5 (2013)
Perry DL.
Handbook of Inorganic Compounds, 457-457 (1995)
Jiří Plíšek et al.
Journal of separation science, 36(23), 3702-3708 (2013-10-15)
Biomarkers, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 , are important indicators of the vitamin D general status and are monitored in several pathophysiological disorders, such as osteoporosis, diabetes, heart disease, etc. A novel ultra-HPLC with MS/MS methodology for the analysis of