Agency
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- A reagent in the isolation of genomic DNA from eukaryotic green alga named Chlamydomonas reinhardtii.
- A component of a cell culture media (Jensen′s chemically defined media).
- A reactant to prepare zinc thiourea sulfate salts as NLO materials.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3