Documentos Principais
1.08882
SAFC
Sulfato de zinco monoidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sulfato de zinco monoidratado, Sal de zinco de ácido sulfúrico monoidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O4SZn · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
161.45 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-793-3
Agency
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
350 g/L (anhydrous substance)
densidade
3.2 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de zinco é comumente usado em formulações tópicas ou como um suplemento mineral.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3