Documentos Principais
1.28210
SAFC
Sulfato de zinco
FCC, GB
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula linear:
ZnSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
287.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-793-3
grau
GMO free
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
GB
conformidade reg.
FCC
Formulário
powder
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Embalagem
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3