M5005
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Manganese chloride hydrate, Manganese chloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (by AgNO3, titration)
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
pf
58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- as trace element in the fungal complete medium
- as a supplement in the culture medium for cochlear organotypic culture
- to determine its in vivo antiviral activity against herpes simplex virus-1 (HSV-1), vesicular stomatitis virus (VSV) and vaccinia virus in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?