Documentos Principais
197645
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole sodium derivative
technical grade
Sinônimo(s):
Sodium-1,2,4-triazolide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2N3Na
Número CAS:
Peso molecular:
91.05
Beilstein:
3570104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Formulário
powder
pf
295 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
chave InChI
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)